3-Brom-5-iodanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR46092-1G
OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA
1010
DKK
APOSOR46092-1G
APOSOR46092-5G
3-Brom-5-iodanisol
3-Brom-5-iodanisol
Formel:
C₇H₆BrIO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12547766 CAS-nummer: 915412-18-9 |