5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 164 DKK
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 40 °C/0,3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656270
CAS-nummer: 27063-90-7