(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR4608-5G
OR4608-25G
APOSOR4608-5GEA
1760
DKK
APOSOR4608-5G
APOSOR4608-25G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₆H₁₂N₂O Kogepunkt: 70…72 °C/40mmHg Smeltepunkt: 52…57 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00082748 CAS-nummer: 114636-31-6 UN nummer: 3259 ADR: 8,III |