5-Methoxy-2-methylindol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 1960 DKK
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindol 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005620
CAS-nummer: 1076-74-0