3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 284 DKK
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Smeltepunkt: 225…229 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04035658
CAS-nummer: 41198-02-1