Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 480 DKK
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₄O₂
Smeltepunkt: 211…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01928388
CAS-nummer: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1