2-Brom-4-chlorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 0 DKK
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Brom-4-chlorbenzonitril
2-Brom-4-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158966
CAS-nummer: 57381-49-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III