4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46054-1G OR46054-250MG
APOSOR46054-1GEA 4530 DKK
APOSOR46054-1G APOSOR46054-250MG
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Formel: C₃H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14706836
CAS-nummer: 27808-16-8