4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 273 DKK
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Smeltepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234255
CAS-nummer: 30818-28-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III