4-Brom-3-methoxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46048-1G OR46048-5G
APOSOR46048-1GEA 183 DKK
APOSOR46048-1G APOSOR46048-5G
4-Brom-3-methoxybenzonitril
4-Brom-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753723
CAS-nummer: 120315-65-3