2,4-Dimethoxybenzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 924 DKK
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamin 95%
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 143 °C/15mmHg
Massefylde: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052393
CAS-nummer: 20781-20-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III