4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR46038-1G
OR46038-250MG
OR46038-5G
OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA
164
DKK
APOSOR46038-1G
APOSOR46038-250MG
APOSOR46038-5G
APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formel:
C₆H₅ClIN Smeltepunkt: 68…70 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11521292 CAS-nummer: 573764-31-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |