2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 3210 DKK
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00266792
CAS-nummer: 64622-16-8