4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 175 DKK
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112523
CAS-nummer: 114077-82-6