2-Methylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR46026-100G OR46026-1KG OR46026-500G OR46026-25G
APOSOR46026-100GEA 327 DKK
APOSOR46026-100G APOSOR46026-1KG APOSOR46026-500G APOSOR46026-25G
2-Methylbenzaldehyd 98%
2-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 199…200 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1.037 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003338
CAS-nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665