Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
OR46025-100G OR46025-25G OR46025-5G
APOSOR46025-100GEA 688 DKK
APOSOR46025-100G APOSOR46025-25G APOSOR46025-5G
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Formel: C₇H₉NO₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010414
CAS-nummer: 64987-08-2