2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 420 DKK
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Smeltepunkt: 57…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017153
CAS-nummer: 531-37-3
EINECS: 208-507-0