p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 218 DKK
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formel: C₈H₇NO₂S
Molekylvægt: 181.21 g/mol
Kogepunkt: 105…106 °C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00009977
CAS-nummer: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II