(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 371 DKK
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 181 °C
Massefylde: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067101
CAS-nummer: 86087-24-3