Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR460075-100G OR460075-10G OR460075-25G
APOSOR460075-100GEA 1400 DKK
APOSOR460075-100G APOSOR460075-10G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, Technical Grade
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formel: C₁₄H₄O₆
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006915
CAS-nummer: 81-30-1
EINECS: 201-342-5