(Chlormethyl)cyclopropan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR460074-25G OR460074-5G
APOSOR460074-25GEA 644 DKK
APOSOR460074-25G APOSOR460074-5G
(Chlormethyl)cyclopropan 95%
(Chloromethyl)cyclopropane
Formel: C₄H₇Cl
Kogepunkt: 87…89 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001307
CAS-nummer: 5911-08-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II