2-Methyl-1,3-dioxolan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 1820 DKK
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Methyl-1,3-dioxolan
2-Methyl-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 83 °C/760mmHg
Massefylde: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003210
CAS-nummer: 497-26-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II