2,2-Dichlorpropan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 10640 DKK
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dichlorpropan
2,2-Dichloropropane
Formel: C₃H₆Cl₂
Kogepunkt: 68…69 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000812
CAS-nummer: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II