1,4-Diiodbutan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 382 DKK
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodbutan
1,4-Diiodobutane
Formel: C₄H₈I₂
Kogepunkt: 108…110 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 44382 °C
Massefylde: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001099
CAS-nummer: 628-21-7