2-Iodbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 494 DKK
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
2-Iodbenzoylchlorid
2-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001040
CAS-nummer: 609-67-6