3-Iodbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 2580 DKK
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodbenzoylchlorid
3-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Kogepunkt: 159…160 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 23…25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093934
CAS-nummer: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II