3-Methyl-1-buten 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 3000 DKK
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-buten 95%
3-Methyl-1-butene
Formel: C₅H₁₀
Kogepunkt: 20 °C
Massefylde: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008937
CAS-nummer: 563-45-1
UN nummer: 2561
ADR: 3,I