(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 3870 DKK
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Molekylvægt: 201.06 g/mol
Massefylde: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201861
CAS-nummer: 76155-78-7