2-Chlorbutan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 546 DKK
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chlorbutan
2-Chlorobutane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C
Smeltepunkt: –140 °C
Massefylde: 0.873 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560