2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46000-1G OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA 709 DKK
APOSOR46000-1G APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molekylvægt: 139.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783936
CAS-nummer: 2164-65-0