Ethyl (S)-2-oxiranylacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl (S)-3,4-epoxybutanoate
OR4600-500MG OR4600-1G
APOSOR4600-500MGEA 8180 DKK
APOSOR4600-500MG APOSOR4600-1G
Ethyl (S)-2-oxiranylacetate 97%
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672889
CAS-nummer: 112083-63-3