2-Brom-4-isopropylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 601 DKK
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Brom-4-isopropylanilin
2-Brom-4-isopropylanilin
Formel: C₉H₁₂BrN
Kogepunkt: 116…118 °C/3mmHg
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051585
CAS-nummer: 51605-97-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III