5-Brom-2-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 559 DKK
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Brom-2-iodtoluen 98%
5-Brom-2-iodtoluen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Kogepunkt: 262…265 °C
Massefylde: 2.08 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060664
CAS-nummer: 116632-39-4