2-Brom-5-iodotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4591-25G OR4591-5G OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA 218 DKK
APOSOR4591-25G APOSOR4591-5G APOSOR4591-100G
2-Brom-5-iodotoluen
2-Brom-5-iodotoluen
Formel: C₇H₆BrI
Kogepunkt: 148 °C/20mmHg
Massefylde: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070749
CAS-nummer: 202865-85-8