1-Benzyloxy-4-brombenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 872 DKK
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-brombenzen 98%
1-Benzyloxy-4-brombenzen
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Kogepunkt: 166…167 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 60…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00028016
CAS-nummer: 6793-92-6