(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 164 DKK
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekylvægt: 201.27 g/mol
Smeltepunkt: 43…50 °C
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115306
CAS-nummer: 143900-43-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III