(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 251 DKK
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekylvægt: 201.27 g/mol
Smeltepunkt: 34…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115307
CAS-nummer: 143900-44-1