(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4577-5G OR4577-25G
APOSOR4577-5GEA 183 DKK
APOSOR4577-5G APOSOR4577-25G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Smeltepunkt: 185…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426348
CAS-nummer: 475058-41-4