4-Isopropylkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
OR4567-100G OR4567-1G OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA 1900 DKK
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G APOSOR4567-50G
4-Isopropylkanelsyre 98%
4-Isopropylkanelsyre
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016544
CAS-nummer: 3368-21-6