4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 436 DKK
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Formel: C₄H₉N₃S
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007619
CAS-nummer: 3766-55-0