3-Brom-4-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 317 DKK
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
3-Brom-4-methoxybenzoesyre
3-Brom-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Smeltepunkt: 220…222 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020295
CAS-nummer: 99-58-1