ω-Brom-2-methoxyacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
OR4557-100G OR4557-25G OR4557-5G
APOSOR4557-100GEA 2920 DKK
APOSOR4557-100G APOSOR4557-25G APOSOR4557-5G
ω-Brom-2-methoxyacetophenon 97%
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000196
CAS-nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II