1-Acetyl-4-piperidon 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 1160 DKK
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidon 95+%
1-Acetyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₁NO₂
Kogepunkt: 152 °C/0,75mmHg
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006190
CAS-nummer: 32161-06-1