4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Phenyl-4-piperidinol
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 2730 DKK
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molekylvægt: 177.25 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006000
CAS-nummer: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0