1,4'-Bipiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4548-25G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 349 DKK
APOSOR4548-25G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006475
CAS-nummer: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8