4-Methoxyindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 175 DKK
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Methoxyindol 98%
4-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 181…183 °C/24mmHg
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009737
CAS-nummer: 4837-90-5