2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 382 DKK
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₃S
Smeltepunkt: 109…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026002
CAS-nummer: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0