2-Iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 933 DKK
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodtoluen 98%
2-Iodtoluen
Formel: C₇H₇I
Molekylvægt: 218.04 g/mol
Kogepunkt: 210…212 °C
Massefylde: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001042
CAS-nummer: 615-37-2