1-iod-3-nitrobenzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 2150 DKK
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-iod-3-nitrobenzen 95%
1-iod-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₄INO₂
Molekylvægt: 249.01 g/mol
Kogepunkt: 280 °C
Smeltepunkt: 35…38 °C
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007218
CAS-nummer: 645-00-1
UN nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1 III