Ethyl 3-iodbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 600 DKK
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Ethyl 3-iodbenzoat
Ethyl 3-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Kogepunkt: 160…161 °C/38mmHg
Massefylde: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044769
CAS-nummer: 58313-23-8